Documentos clave
PX0101
Sigma-Aldrich
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
Sinónimos:
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Pentane Sulfonic Acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Número de CAS:
Número de índice de color:
45410
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Para consultas sobre este producto PX0101, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
crystalline solid
técnicas
HPLC: suitable
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
Clave InChI
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
HPLC
Aplicación
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate can be used as an ion-pairing reagent in HPLC for the analysis of various organic compounds, metabolites, peptides, and proteins.[1]
Nota de análisis
Color: White
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Fuad Al-Rimawi et al.
Journal of chromatography. A, 1160(1-2), 326-335 (2007-06-05)
The potential of methacrylate-based mixed-mode monolithic stationary phases bearing sulfonic acid groups for the separation of positively charged analytes (alkylanilines, amino acids, and peptides) by capillary electrochromatography (CEC) is investigated. The retention mechanism of protonated alkylanilines as positively charged model