Documentos clave
PBQK50205
Millipore
Membrana de ultrafiltración BioMax®
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Seleccione un Tamaño
5 EA
436,08 €
436,08 €
Precio de catálogo460,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
436,08 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
436,08 €
Precio de catálogo460,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
filtración área
20 cm2
membrana L × An
20 cm × 20 cm
Matriz
Biomax®
tamaño de poro
50 kDa NMWCO
aplicaciones
industrial qc (particle separation)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Configuración del dispositivo: Membrana de ultrafiltración
Código del filtro: PBQK
Aplicación
Ultrafiltración, alto flujo, baja adsorción de proteínas, compatibilidad química
Información legal
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.