P2GVPPC25
Pellicon® 2 Maxi Filter Module
filtration area 2.5 m2, pore size 0.22 μm
Sinónimos:
Pellicon® 2 Maxi Filter Module GVPP 0.22 μm C 2.5 m2
Seleccione un Tamaño
14.730,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
14.730,00 €
Productos recomendados
Materiales
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
7.6 cm (3 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Anchura
17.8 cm (7.0 in.)
filtración área
2.5 m2
Área nominal de la membrana
2.5 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
Categorías relacionadas
Descripción general
This Pellicon® 2 Maxi Filter Module is a maxi cassette, microfiltration product with a filtration area of 2.5 m2 and a 0.22 μm pore size.
This Pellicon® 2 maxi cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 7.6 cm (H).
Características y beneficios
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Otras notas
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2