Merck
P3C003C00
Millipore
Placa Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 88 cm2, NMWCO 3 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 3kDa Membrane, C Screen, 88 cm2
Seleccione un Tamaño
1 EA
607,00 €
607,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
607,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
607,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nivel de calidad
Características
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
0.8 cm (0.33 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Anchura
5.6 cm (2.2 in.)
filtración área
88 cm2
área de la membrana
88 cm2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel® (Membrane)
tamaño de poro
3 kDa NMWCO
pH
2-13
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Los dispositivos de filtración Pellicon® 3 son casetes avanzadas de gran rendimiento ideales para las concentraciones actuales más elevadas de anticuerpos terapéuticos, así como para los procesos de filtración más exigentes que requieren presiones de funcionamiento, temperaturas y regímenes de limpieza cáusticos más altos.
La casete Pellicon® 3 con membrana Ultracel® está diseñada para la filtración de proteínas terapéuticas (como anticuerpos monoclonales) y proteínas recombinantes y no recombinantes.
Este dispositivo de ultrafiltración P3C003C00 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 3 kDa, una superficie de filtración de 88 cm2, una membrana PLCCC y dimensiones de 3,8 cm (Al) x 17,8 cm (An) x 20,6 cm (L).
Características y beneficios
  • Robustas y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
  • Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
  • Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
  • Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
  • Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
  • Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
  • Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Nota de análisis
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.