Saltar a
PXB005A50
Pellicon® XL Cassette with BIOMAX Membrane
filtration area 50 cm², NMWCO 5 kDa
Sinónimos:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 5 kDa 0.005 m2, Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
465,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104903
465,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Placa Pellicon® XL con membrana Biomax®, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03-0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
5 kDa NMWCO
pH
1-14
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Casete
Código del filtro: Biomax 5
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Features and Benefits
Pantalla tipo A (pantalla gruesa)
Packaging
Humedad, conservada
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PXB050A50PXB500C50PXB030A50
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
50 kDa NMWCO
pore size
500 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
material
polyethersulfone membrane, polypropylene screen
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
material
polypropylene screen, polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane, polypropylene screen
parameter
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 0.03-0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 15 mL min. working volume
parameter
15 mL min. working volume, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
parameter
15 mL min. working volume, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)