P2C010C05HC
Pellicon® 2 Cassette with Ultracel® 10 kDa Membrane, C screen, 0.5 m²
Seleccione un Tamaño
3566,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
3566,00 €
Productos recomendados
Materiales
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Nivel de calidad
descripción
Filter code PLCTK
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Parámetros
0-30 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
3.4 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (Forward)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Área nominal de la membrana
0.1 m2
Anchura
17.8 cm , 7.0 in.
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
10 kDa filter
intervalo de pH
2-13
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2