OX0270
Oxalic Acid, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Oxalic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
presión de vapor
0.000312 hPa ( 25 °C)
Ensayo
99.5-102.5%
Formulario
solid
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.01%
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C (Elimination of water of crystallisation)
temperatura de transición
flash point 157 °C (decomposition)
solubilidad
>100 g/L
densidad
1.65 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Calcium (Ca): 0.001% max
Chloride (Cl): 0.002% max
Heavy Metals (by ICP-OES): 5ppm max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 2ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Residue after ignition: 0.01% max
Substances darkened by hot sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.005% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1