NY-10X2ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-Leb from the clone P3F234MD4, Human IgA, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-Leb (clone GA2) Blood Grouping Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
P3F234MD4, monoclonal
envase
pkg of 10 × 2 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6-8
isotipo
IgA
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2