Key Documents
NE-1L-BK
Millipore
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
LM110/140, monoclonal
formulario
liquid
envase
pkg of 1 L
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
concentración
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
isotipo
IgG
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicación
Bulk
For use by Tube technique
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable