MABS1995M
Anti-MT-ATP6 Antibody, clone 1G7-1G2
clone 1G7-1G2, from mouse
Sinónimos:
ATP synthase subunit a, F-ATPase protein 6
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G7-1G2, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MT-ATP6(4508)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ATP6 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable