Documentos clave
MPSB-10ML
Millipore
Tampón para muestras mPAGE® 4X LDS
Seleccione un Tamaño
1 EACH
14,90 €
14,90 €
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
14,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.56
14,90 €
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025Detalles
Formulario
liquid
envase
vial of 10 mL
Descripción general
Se utiliza para preparar muestras proteicas para electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante (PAGE) con mPAGE y la mayoría de los demás geles bis-Tris. El tampón de muestra LDS contiene dodecilsulfato de litio con un pH de 8,4 para una actividad óptima del reductor.
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Aplicación
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Información legal
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. What is the composition of the loading buffer. Does it contain any reducing agents?
    1 respuesta
    1. This product contains lithium dodecyl sulfate with pH at 8.4, but does not include a reducing agent. Either Dithiothrietol (DDT) or beta-mercaptoethanol (BME) may be used. The recommended final concentration is 100 mM DTT or 25 mM BME. Please see the link below to access the mPAGE™ Bis-Tris Precast SDS-PAGE Gels User Guide, page 7:_x000D_
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/384/513/20344106w-ms.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. Can Laemmli buffer be used instead of the sample buffer?
    1 respuesta
    1. Laemmli buffer is commonly used with Tris-Glycine gels, while mPAGE gels use a different chemistry (Bis-Tris) and require LDS buffer. Therefore, it is recommended to use the LDS buffer, which can be prepared using the formula provided in the mPAGE user guide.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. Est ce que ce tampon contient déjà un agent réducteur tel que le DTT ou le béta mercapto ethanol ?
    1 respuesta
    1. This product requires the addition of a reducing agent. Either Dithiothrietol (DDT) or beta-mercaptoethanol (BME) may be used. The recommended final concentration is 100 mM DTT or 25 mM BME. Please see the link below to access the mPAGE™ Bis-Tris Precast SDS-PAGE Gels User Guide, page 7:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/mPAGE-8-160-0-Bis-Tris-Precast-Gel-10x8-cm-12-well,MM_NF-MP81G12#documentation
      ¿Le ha resultado útil?