MPHL10CA3
Durapore® 0,45 µm, Cápsula Millipak®
filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
Sinónimos:
Gamma Compatible Millipak -100 Filter Unit 0.45 μm 9/16 in. HB/HB
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Nivel de calidad
esterilidad
irradiated
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
Línea del producto
Millipak®
Características
gamma compatible
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipak®
Parámetros
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
23 L/min flow rate at 2.6 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
técnicas
bioburden reduction: suitable
Longitud
5.1 in.
Anchura
3.0 in.
filtración área
500 cm2
diám. conexión a entrada
9/16 in.
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤2.5 mg/device
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
punto de burbuja
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 90 min @ 123°C; not in-line steam sterilizable