Merck
MIX0200L106
Millipore
Mobius® hand control and cable
Seleccione un Tamaño
1 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Parámetros
4-30 °C temperature
Nivel de calidad
Altura
15.2 cm (6 in.)
Anchura
8.3 cm (3.25 in.)
cable L
130 cm (51.18 in.)
Profundidad
3.6 cm (1.4 in.)
peso
0.25 kg (8.81 oz)
Adaptador
Hummel connector (IP67)
compatibilidad
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
for use with MOBIUS® MIX500
Especificaciones
IP Class 67
Información legal
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.