Documentos clave
MHWP037A0
Millipore
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
Seleccione un Tamaño
50 PKG
250,00 €
250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 PKG
250,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
diám. del filtro
37 mm
filtración área
9 cm2
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Adaptador
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
aplicaciones
environmental
Condiciones de envío
ambient
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2