AAWP09050
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plain white mixed cellulose esters (MCE) filter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Parámetros
max. temp. at 75 °C
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
Filtro: diám. × grosor
90 mm × 180 μm
extraíbles gravimétricos
4%
índice de refracción
n/D 1.51
tamaño de poro
0.8 μm pore size
punto de burbuja
≥1.10 bar, air with water
Descripción general
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicación
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)