Documentos
JBRMHWG05505
Millipore
Indicador 55-Plus
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, white filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Sinónimos:
Unidad de filtración a través de membrana
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiales
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
white filter (gridded)
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
55-PLUS Monitor
Parámetros
100 mL sample volume
diám. del filtro
55 mm
filtración área
21.1 cm2
tamaño de poro
0.45 μm pore size
capacidad
-100 mL total capacity
idoneidad
suitable for (microbiological analysis)
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El indicador 55-Plus es una unidad de filtración estéril desechable y lista para usar diseñada para recuperar microorganismos en bebidas y agua de procesos. La unidad de filtración puede filtrar volúmenes de muestra de hasta 100 mL y convertir la unidad desmontada en una placa de cultivo agregando 2 ml del medio de cultivo a la base después de la filtración de la muestra. La base consiste en una membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE) de cuadrícula blanca unida a una almohadilla absorbente AP10. El diseño del puerto permite que el aire escape y evita que la membrana se incline al introducir un nutriente. El adaptador de plástico se utiliza para establecer una conexión entre el indicador 55-Plus y un tapón de neopreno Nº 8 de un orificio (3/8” D.I.). Un embudo graduado de 110 ml encaja en la base y tiene una tapa de embudo con una “lupa” incorporada para ayudar en el examen de colonias discretas y puntiformes. Los indicadores 55-Plus tienen un 50% más de área de filtración que los portafiltros o las unidades convencionales de 47 mm, lo que produce caudales más rápidos. El indicador 55-Plus ha sido expuesto a irradiación gamma para reducir su carga microbiana ambiental.
Aplicación
El indicador 55-Plus es una unidad de filtración lista para usar y desechable para el análisis microbiológico de las bebidas y del agua de los procesos
Características y beneficios
  • Práctica y fácil de usar
  • Unidad esterilizada y lista para usar: ahorra tiempo y dinero
  • Reduce la carga de trabajo del laboratorio
  • Tasa de filtración más rápida debido a la mayor superficie
Información legal
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor