Documentos clave
Z699004
M-TGE Broth
pack of 50 × 2 mL
Sinónimos:
M-TGE Culture Broth, TGE Broth
Seleccione un Tamaño
50 EA
120,00 €
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
120,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 50 × 2 mL
fabricante / nombre comercial
Maine Mfg 10496102
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
All bacteria develop on TGE media and produce a range of different colored and sized colonies.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)