Documentos clave
MB000000S
Millipore
KF Agar (Dehydrated) without TTC indicator
For testing waters and foods for fecal streptococci (enterococci)
Seleccione un Tamaño
110 G
171,00 €
171,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
110 G
171,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
171,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
Formulario
powder (dehydrated)
caducidad
60 mo.
envase
pkg of 110 g
color
light green-beige dehydrated powder
clear light purpleslightly opalescent prepared medium
entrada
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibilidad
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
idoneidad
Aspergillus niger
Bacillus subtilis
Candida albicans
Clostridium sporogenes
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Medio de cultivo
KF
Nota de análisis
Fecal streptococci colonies appear pink to red (if used with TTC solution 1% ref. MB00 00T TC)
Target Microorganisms: Enteroccoci (Fecal streptococci)
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3