Saltar a
MXSMKFS48
Casete precargado de medios Milliflex®
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Casete de agar KF para Streptococcus
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
48
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
369,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
369,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
clear purpleslightly opalescent
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), fecal bacteria: Streptococcus spp.
General description
Las casetes Milliflex® contienen medios en agar listos para usar con el sistema Milliflex® o el Milliflex Oasis® destinados a un análisis cómodo, rápido y fiable del grado de contaminación microbiológica. La placa precargada con agar contribuye a agilizar la secuencia de trabajo de los análisis de contaminación microbiológica con garantía de calidad y evitando riesgos de contaminación exógena. Cada placa consiste en un conjunto de tres piezas que contiene unos 10 ml de medios. El agar KF Strep está diseñado para la recuperación de los enterococos (estreptococos fecales) que se encuentran en varios tipos de agua. La maltosa y la lactosa sirven como fuente de energía y la azida sódica es el agente selectivo. El púrpura de bromocresol (tinte indicador) se vuelve amarillo cuando se produce ácido y el TTC es un indicador rédox que hace que las colonias de enterococos tengan un color rojo profundo como consecuencia de la reducción del tetrazolio en un colorante azoácido.
Application
La placa Milliflex® precargada con agar KF Strep se utiliza en análisis de la biocarga y en análisis microbiológicos generales del agua, las aguas residuales y los productos lácteos. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de la cerveza.
Features and Benefits
United-States Pharmacopeia XXII Microbial Limits Tests
Preparation Note
KF Estreptococo
Analysis Note
Las colonias estreptocócicas aparecen rojas o rosas rodeadas por una zona amarilla
Microorganismos específicos: Estreptococos fecales
Organismos de control de calidad
S. fecalis (ATCC 29212)
E. coli (ATCC 8739) y E. aerogenes (ATCC 49701) como control negativo
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXSMEND48MXSMCSP48MXSMCMC24
description
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
suitability
fecal bacteria: Streptococcus spp., suitable for (suitable for solid cultivation)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
suitability
coliforms, suitable for (suitable for solid cultivation), lactose-fermenting bacteria
agency
International standards
agency
USP International standards
agency
International standards
agency
International standards
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
pH
6.4±0.2 (25.0 °C)
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)