MABT63
Anti-Nectin-3/PVRL3 (CD113) Antibody, clone N3.12.4
clone N3.12.4, from mouse
Sinónimos:
poliovirus receptor-related 3, poliovirus receptor-related protein 3, nectin 3, nectin-3, Nectin-3, CD113 antigen
Seleccione un Tamaño
491,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
491,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N3.12.4, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NECTIN3(25945)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected Nectin-3 in U251 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
U251 cells
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable