MABT61
Anti-Nectin-1/PVRL1 (CD111) Antibody, clone R1.302
clone R1.302.12, from mouse
Sinónimos:
poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), nectin-1, poliovirus receptor-related protein 1, poliovirus receptor-like 1, nectin 1, ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), Herpesvirus entry mediator C, Herpes virus entry mediator
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
R1.302.12, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PVRL1(5818)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Nectin-1/PVRL1 in human TF-1 cells.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Human TF-1 cells
Otras notas
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable