Documentos clave
MABT29
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-nineína, clon 79-160-7
clone 79-160-7, from mouse
Sinónimos:
ninein (GSK3B interacting protein), Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, ninein centrosomal protein, GSK3B-interacting protein
Seleccione un Tamaño
100 μG
479,00 €
479,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
479,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
479,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
79-160-7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NIN(51199)
Descripción general
La nineína es una proteína centrosómica de hélice superenrollada que es un componente necesario para el anclaje y posicionamiento del extremo menos- de los microtúbulos, y puede tener un papel como factor de maduración de los centrosomas. También puede estar involucrada en la nucleación de microtúbulos. Estudios más recientes han identificado la nineína como un componente crucial en la formación de los vasos sanguíneos. La expresión de la nineína es ubicua, pero se han observado niveles significativamente mayores en el músculo esquelético y el tejido cardíaco. Se han caracterizado 8 isoformas debido al empalme alternativo.
Inmunógeno
Proteína recombinante que corresponde a la nineína humana.
Aplicación
Análisis mediante inmunocitoquímica: se ha demostrado que una dilución 1:500 del anticuerpo detecta la nineína en células HeLa y A431.
Análisis mediante inmunoprecipitación: se ha demostrado que el anticuerpo causa inmunoprecipitación de la nineína en células L929. (Delgehyr, 2005).
El anticuerpo anti-nineína, clon 79-160-7, es un anticuerpo contra la nineína para utilizar en WB e IP.
Calidad
Evaluada mediante transferencia Western en lisado de células Hek293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la nineína en 10 µg de lisado de células Hek293.
Descripción de destino
~250 kDa observados. Una banda inespecífica no identificada aparece en ~ 50 kDa
Forma física
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Izumi Dateyama et al.
Journal of cell science, 132(2) (2018-12-24)
The primary cilium, a solitary protrusion from most mammalian cells, functions as a cell sensor by receiving extracellular signals through receptors and channels accumulated in the organelle. Certain G-protein-coupled receptors (GPCRs) specifically localize to the membrane compartment of primary cilia.
Aamir Ali et al.
Nature communications, 14(1), 289-289 (2023-01-27)
Organization of microtubule arrays requires spatio-temporal regulation of the microtubule nucleator γ-tubulin ring complex (γTuRC) at microtubule organizing centers (MTOCs). MTOC-localized adapter proteins are thought to recruit and activate γTuRC, but the molecular underpinnings remain obscure. Here we show that
Tatsuo Miyamoto et al.
The EMBO journal, 39(12), e103499-e103499 (2020-05-06)
Primary cilia are antenna-like organelles on the surface of most mammalian cells that receive sonic hedgehog (Shh) signaling in embryogenesis and carcinogenesis. Cellular cholesterol functions as a direct activator of a seven-transmembrane oncoprotein called Smoothened (Smo) and thereby induces Smo
Xavier Gaume et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(6), 902-919 (2015-01-16)
Nucleolin is a pleiotropic protein involved in a variety of cellular processes. Although multipolar spindle formation has been observed after nucleolin depletion, the roles of nucleolin in centrosome regulation and functions have not been addressed. Here we report using immunofluorescence
Dong Hyun Kim et al.
Cell death & disease, 10(8), 570-570 (2019-07-31)
The initiation of centrosome duplication is regulated by the Plk4/STIL/hsSAS-6 axis; however, the involvement of other centrosomal proteins in this process remains unclear. In this study, we demonstrate that Cep131 physically interacts with Plk4 following phosphorylation of residues S21 and