Saltar a
MABS522
Anticuerpo anti-PIKFYVE, clon R159.4.3C9
clone R159.4.3C9, from mouse
Sinónimos:
1-phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase, Epididymis luminal protein 37, FYVE finger-containing phosphoinositide kinase, PIKfyve, Phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase type III, PIPkin-III, Type III PIP kinase, Zinc finger FYVE domain containing 2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
382,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
R159.4.3C9, monoclonal
Application:
WB
Citations:
2
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
R159.4.3C9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PIKFYVE(200576)
General description
La 1-fosfatidilinositol 3-fosfato 5-cinasa (EC 2.7.1.150; UniProt Q9Y2I7; también conocida como proteína luminal 37 del epidídimo, fosfoinosítido cinasa que contiene dedo de cinc FYVE, PIKfyve, fosfatidilinositol 3-fosfato-5-cinasa tipo III, PIPkin-III, PIP cinasa tipo III, dominio dedos de cinc FYVE que contiene 29) es codificada por el gen PIKFYVE (también conocido como CFD, FAB1, HEL37, KIAA0981, PIP5K, PIP5K3, ZFYVE29) (ID del gen 200576) en humanos. La PIKfyve es una lípido cinasa de clase III que es responsable de la fosforilación del fosfatidilinositol (PtdIns) y el fosfatidilinositol 3-fosfato (PtdIns3P) de su anillo inositol en la posición D-5 para formar PtdIns3P y PtdIns(3,5)P2 (fosfatidilinositol 3,5-bifosfato), respectivamente. La PIKfyve forma un complejo heterooligómero ternario estable con su regulador ArPIKfyve (codificado por el gen VAC14) y la PtdIns(3,5)P2 5-fosfatasa Sac3 que contiene el dominio Sac1 (codificada por el gen FIG4), y tanto ArPIKfyve como Sac3 son necesarios para la máxima actividad PIKfyve. La PIKfyve se conoce también por interactuar con la proteína efectora Rab9, codificada por el gen RABEPK, y el adaptador de cinesina JLP (codificado por SPAG9). Al regular el tráfico endosómico, la PIKfyve desempeña un papel importante en múltiples procesos biológicos, como la translocación de GLUT4, la gemación retroviral, la autofagia y la neurodegeneración. La PIKfyve humana se produce inicialmente como una proteína de 2098 aminoácidos cuyo iniciador N-terminal metionina se elimina después de la traducción. La mutación en el gen PIKFYVE está relacionada con la distrofia corneal (CFD) caracterizada por motas blancas dispersas en todos los niveles del estroma.
~ 240/50 kDa observados. 237,1 kDa (isoforma 1), 50,21 kDa (isoforma 2), 51,48 kDa (isoforma 3) y 61,60 kDa (isoforma 4) calculados.
Immunogen
Epítopo: Interno (mitad N terminal).
Proteína recombinante etiquetada con AviTag-6xHis que corresponde a un fragmento interno de la PIKFYVE humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1,0 µg/ml de un lote representativo detectó la PIKFYVE en 10 µg de lisado de células HepG2.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-PIKFYVE, clon R159.4.3C9, es un anticuerpo contra la PIKFYVE para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Modificación postraduccional general
Biochem/physiol Actions
Se prevé que reaccione con las cuatro isoformas empalmadas de PIKfyve humano comunicadas por UniProt (de Q9Y2I7-1 a Q9Y2I7-4).
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado celular HL-60.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectó la PIKFYVE en 20 µg de lisado de células HL-60.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB4500758
description
clone R159.4.3C9, from mouse
description
affinity isolated antibody
clone
R159.4.3C9, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... PIKFYVE(200576)
Gene Information
human ... PIKFYVE(200576)
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)