MABS1896
Anti-RNF123 Antibody, clone 2C10.1
clone 2C10.1, from mouse
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF123, EC 2.3.2.27, Kip1 ubiquitination-promoting complex protein 1, RING finger protein 123, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C10.1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF123(63891)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123 in HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable