Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MABS1295
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-mS2i6A, clon CL-3
clone CL-3, from mouse
Seleccione un Tamaño
25 μG
128,00 €
100 μG
352,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 μG
128,00 €
100 μG
352,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL-3, monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals (cells containing mitochondria)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
La 2-metiltio-N6-isopenteniladenosina (mS2i6A) es un nucleósido hipermodificado cuya presencia se ha demostrado en el ARNt mitocondrial. Lee codones que empiezan por uridina. El grupo mS2 de mS2i6A es crucial para la decodificación precisa de los codones de la Tyr y la Phe. Las mayores concentraciones de mS2i6A se encuentran en tejidos con una elevada demanda energética, como los músculos y el cerebro. Una de las principales funciones de mS2i6A es estabilizar las interacciones de apilamiento de la hélice del bucle del anticodón y evitar así la lectura errónea de los codones. Su deficiencia se ha vinculado a una mayor tasa de rechazo del tRNA4Leu por una corrección más agresiva en el ribosoma natural. Sin embargo, se ha demostrado que mS2i6A no tiene ningún efecto sobre las interacciones codón-anticodón en los ribosomas naturales, siempre y cuando el aminoacil-tRNA esté formando un complejo ternario con EF-Tu y GTP. También, se ha comunicado que la ausencia de mS2i6A no disminuye la capacidad del ARNt para ser cargado con su aminoácido análogo, pero altera la eficacia con la cual se une el ARNt al ribosoma. Se ha demostrado que CDK5RAP1, que inhibe la actividad de Cdk5, es una N6-isopenteniladenosina metiltiotransferasa. Convierte la modificación N6-isopenteniladenosina (i6A) del ARN en mS2i6A después de la síntesis. Esta conversión se observa en las especies de ARN tanto mitocondriales como nucleares. (Ref.: Wilson, RK and Roe, BA (1989). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 86(2); 409-413, Diaz, I., and Ehrenberg, M (1991). J. Mol. Biol. 222(4); 1161-71; Reiter, V et al. (2012). Nucleic Acids Res. 40(13); 6235-40).
Especificidad
El clon 3 (CL-3) reconoce el ARN total de tipo natural pero no el ARN total inactivado.
Inmunógeno
Oligonucleótido mS2i6A sintetizado conjugado a BSA.
Aplicación
Anti-MS2i6A, clon CL-3, Nº de ref. MABS1295, es un anticuerpo monoclonal de ratón que detecta mS2i6A y se ha probado para utilizar en inmunotransferencia por puntos, ELISA, inmunocitoquímica e inmunofluorescencia.
Análisis ELISA: un lote representativo detectó mS2i6A en pocillos m2i6A o i6A (cortesía de Fan-Yan Wei, Ph.D., Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad de Kumamoto Japón).
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó mS2i6A en células HeLa tratadas con Mitotracker (cortesía de Fan-Yan Wei, Ph.D., Facultad de Ciencias de la Vida, Kumamoto University Japón).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: una dilución 1:200 de un lote representativo detectó mS2i6A en muestras de ARN total natural (WT) y de ratones Cdk5rap1 KO en muestras de hígado (cortesía de Fan-Yan Wei, Ph.D., Facultad de Ciencias de la Vida, Kumamoto University Japón).
Calidad
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células HeLa con Mitotracker.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó las mS2i6A en células L6 con Mitotracker.
Forma física
Presentación: Purificada
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash