MABN787
Anti-Dual oxidase 2, clone Duox S-12 Antibody
clone Duox S-12, from mouse
Sinónimos:
Dual oxidase 2, Large NOX 2, Long NOX 2, NADH/NADPH thyroid oxidase p138-tox, NADPH oxidase/peroxidase DUOX2, NADPH thyroid oxidase 2, Thyroid oxidase 2, p138 thyroid oxidase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Duox S-12, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DUOX2(50506)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dual oxidase 2 in BxPC-3 cell lysate (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Dual oxidase 2 in MIA PACA-2 cell (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Dual oxidase 2 MIA PACA-2 tissue (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Dual oxidase 2 in 10 µg of BxPC3 treated with IL-4 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable