N1288
NADH Oxidase from Bacillus licheniformis
lyophilized powder
Sinónimos:
NOX
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Bacillus licheniformis
Nivel de calidad
formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥35 units/mg protein
envase
vial of ≥15 units
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable