MABN445
Anti-Synaptotagmin-like protein 1 (SYTL1 Antibody), clone 2F2.2
clone 2F2.2, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Synaptotagmin-like protein 1, Exophilin-7, Protein JFC1
Seleccione un Tamaño
306,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
306,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F2.2, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYTL1(84958)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-like protein 1 (SYTL1) in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable