MABN1788
Anti-FMR1polyG Antibody, clone 9FM-1B7
ascites fluid, clone 9FM-1B7, from mouse
Sinónimos:
FMR1polyG, FMRpolyG, FMR1 RANT, FMR1 repeat-associated non-ATG-initiated translation, FMR1 repeat-associated non-AUG-initiated translation, Fragile X mental retardation protein 1 gene RANT
Seleccione un Tamaño
368,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
368,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9FM-1B7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FRAXA(2477) , FRAXA(108684022)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected an exogenously expressed FMR1polyG EGFP fusion construct corresponding to 5′UTR of FMR1 with 50 CGG repeats (Buijsen, R.A., et al. (2014). Acta Neuropathol. Commun. 2:162).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected an exogenously expressed FMR1polyG GFP fusion construct in transfected COS cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable