MABF574
Anti-CD4 Antibody (human), PerCP-Cy5.5, clone OKT4
clone OKT4, from mouse
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
Seleccione un Tamaño
124,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
124,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
OKT4, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD4(920)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable