MABF172B
Anti-CD4 (human), PerCP, clone SK3 Antibody
clone SK3, from mouse, Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4, CD4
Seleccione un Tamaño
194,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
194,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SK3, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD4(920)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable