MABF422
Anti-CD4 Antibody (human), APC-Cy7, clone RPA-T4
clone RPA-T4, from mouse
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
Seleccione un Tamaño
294,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
294,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
APC-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RPA-T4, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD4(920)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable