MABF165A
Anti-CD19 (human), PE, clone SJ25C1 Antibody
clone SJ25C1, from mouse, PE
Sinónimos:
B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, Differentiation antigen CD19, T-cell surface antigen Leu-12, CD antigen CD19, CD19
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SJ25C1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD19(930)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD19 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable