MABF267
Anti-Cochlin Antibody/COCH, clone 9A10D2
clone 9A10D2, from rat
Sinónimos:
Cochlin, COCH-5B2
Seleccione un Tamaño
387,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
387,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9A10D2, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COCH(1690)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in spleen and lymph node from WT and COCH knockout mice (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in protein cleaved into p18 and p8 products. (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Cochlin/COCH in mouse spleen tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Cochlin/COCH in spleen and lymphnode from WT and Coch knockout mice (Py, B.F., et al. (2013). Immunity. 38:1063-1072).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Cochlin/COCH in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable