MABF233
Anti-HLA-C Antibody, clone DT9
clone DT9, from mouse
Sinónimos:
HLA class I histocompatibility antigen,Cw-1 alpha chain, MHC class I antigen Cw*1
Seleccione un Tamaño
402,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
402,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DT9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HLA-C(3107)
Descripción general
The previously assigned protein identifier P30499 has been merged into P10321. Full details can be found on the UniProt database.
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected HLA-C in human PBMCs (Corrah, T. W., et al. (2011). J Virol. 85(7):3367-3374.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated HLA-C from various human cell lines (Braud, V. M., et al. (1998). Curr Biol. 8(1):1-10.).
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected HLA-C in 1X10E6 human PBMCs.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable