MABF169C
Anti-CD8a (human), redFluor® 710, clone RPA-T8 Antibody
clone RPA-T8, from mouse, redFluor® 710
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8a
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
redFluor® 710
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RPA-T8, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD8A(925)
Descripción general
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8a in one million human peripheral blood lymphocytes.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable