Documentos
GF66243168
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.05 mm, L 2 m
Sinónimos:
FV301260
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 662-431-68
Longitud
2 m
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable