MABE1828
Anti-beta-Catenin Antibody, clone mAb-Cat1
clone mAb-Cat1, from rat
Sinónimos:
beta-Catenin 1, Catenin beta-1
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mAb-Cat1, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated beta-Catenin in Immunoprecipitation applications (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected beta-Catenin in Dot Blot applications (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot immunoprecipitated beta-Catenin in Chromatin Immunoprecipitation applications (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected beta-Catenin in SW 480 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad