MABC967
Anti-Kallikrein 7/KLK7 Antibody, clone 73-1
clone 73-1, from mouse
Sinónimos:
KLK7, Kallikrein-7, hK7, Serine protease 6, Stratum corneum chymotryptic enzyme, hSCCE
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
73-1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLK7(5650)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
ELISA Analysis: A representative lot detected Kallikrein 7/KLK7 in ELISA applications (Shan, S.J., et. al. (2006). Clin Chem. 52(10):1879-86; Kishi, T., et. al. (2004). Clin Chem. 50(4):709-16).
Apoptosis & Cancer
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Kallikrein 7/KLK7 in human skin tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad