Documentos clave
Z777064
SRT® SEC-1000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
SRT® SEC-1000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
SRT®
mol peso
50,000-7,500,000
fabricante / nombre comercial
Sepax 215950P-4605
envase
1 ea of
Parámetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
grupo activo de la matriz
hydrophilic polymer phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
1000 Å
Intervalo de pH operativo
2.0-8.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Sepax SRT SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample. SRT columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.
SRT User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)