Documentos clave
MAB858-3F-5
Sigma-Aldrich
Anti-RSV Antibody, nucleoprotein, clone 130-12H
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
RSV
Seleccione un Tamaño
500 μG
2060,00 €
2060,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 μG
2060,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
2060,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
130-12H, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG2aκ
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
RSV is a labile paramyxovirus that produces a characteristic fusion of human cells in tissue culture--the syncytial effect. Two subtypes, A and B, have been identified. Subtype B are characterized as the asymptomatic strains of the virus. The more severe clinical illnesses involve Subtype A strains.
Aplicación
Detect Respiratory Syncytial Virus using this Anti-RSV Antibody, nucleoprotein, clone 130-12H validated for use in ELISA & IF.
Otras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable