MAB2616
Anti-Kindlin-1 Antibody, clone 4A5.14
clone 4A5.14, from mouse
Sinónimos:
Kindlin syndrome protein, UNC-112 related protein 1, Unc-112-related protein 1, chromosome 20 open reading frame 42, kindlin 1
Seleccione un Tamaño
506,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
506,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A5.14, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FERMT1(55612)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH. (Papachristou, D.J., et al. (2007). Histopathology. 51(4):499–508.)
Cell Structure
Cytoskeleton
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Kindlin-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable