MAB2250
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 21C8
clone 21C8, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CD29
Seleccione un Tamaño
390,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
390,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
21C8, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB1(3688)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry on frozen sections
Flow cytometry
Stimulates adhesion of cells to extracellular matrix proteins (Wilkins et al., 1996)
Does not bind reduced beta1 integrin on Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable