MAB2253
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 6S6
clone 6S6, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CD29
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6S6, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB1(3688)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry on frozen sections
Flow cytometry
Blocks adhesion of cells to extracellular matrix proteins
Induces aggregation of certain lymphoid cells
Does not bind reduced beta1 integrin on Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Tonsil, human skin tissue
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable