MAB1617
Anti-Kinesin Antibody, light chain, clone L2
clone L2, Chemicon®, from mouse
Seleccione un Tamaño
522,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
522,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
L2, monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLC1(3831)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation
EIA/RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Note: Does not work for immunohistochemistry and works only marginally for immunocytochemistry.
Cell Structure
Cytoskeleton
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable