Documentos clave
MAB1615SP
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament 70 kDa, clone DA2 (mouse monoclonal)
Seleccione un Tamaño
90 μL
200,00 €
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
90 μL
200,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable