Documentos clave
L-WB
Millipore
10X Wash Buffer
Sinónimos:
10X Buffer, washing buffer
Seleccione un Tamaño
L-WB
48,80 €
48,80 €
Fecha estimada de envío21 de marzo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
L-WB
48,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
48,80 €
Fecha estimada de envío21 de marzo de 2025Detalles
Nivel de calidad
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable