Documentos clave
KZZZA04TH3
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4
Seleccione un Tamaño
3 PKG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 PKG
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
polyester support
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 4
Características
hydrophilic
Longitud
7.7 in.
Anchura
3.3 in.
filtración área
0 m2
Matriz
No Media
Adaptador
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Información legal
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany