Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
12 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 38,90 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121704
38,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear aluminum
feature
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23206
L
300 mm
General description
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
Features and Benefits
- Up to 6 x 5.0 mL size vials
- Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
- Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 6 x 5.0 mL vials per rack, clear aluminum | description to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum | description capacity, 5 vial(s) | description capacity, 6 vial(s) |
| packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging - | packaging pack of 12 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23206 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23205 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0001 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0002 |
| L 300 mm | L 290 mm | L - | L - |
| feature to hold 6 x 5.0 mL vials per rack | feature to hold 5 x 2.0 mL vials per rack | feature capacity 5 vial(s) | feature capacity 6 vial(s) |
| material clear aluminum | material clear aluminum | material - | material - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic Vial Cane
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?