Merck
KHVES003HH3
Millipore
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, Opticap® XL 300 Capsule
Fittings 9/16 in. HB/HB, Sterile
Sinónimos:
Opticap Sterile XL 300 Millipore Express SHR with Prefilter 0.5/0.1 μm 9/16 in. HB/HB
Seleccione un Tamaño
3 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EA
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Nombre del producto
Millipore Express® SHRP, Opticap® XL Capsule, Opticap® XL 3, sterile, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 4.7 in. (11.9 cm)
Materiales
polyethersulfone membrane
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
irradiated
sterile
Línea del producto
Opticap® XL 3
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
≤1.9  mL/min air diffusion at 3.45  bar (50  psig) and 23 °C ( in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
11.9 cm (4.7 in.)
longitud nominal del cartucho
4.7 in. (11.9 cm)
Diámetro
10.9 cm (4.3 in.)
filtración área
300 cm2
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
11.9 cm (4.7 in.)
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
punto de burbuja
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Adaptador
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Device Configuration: Capsule
Envase
Double Easy-Open bag
Otras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Millipore Express membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Nota de análisis
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity
After sterilization and a controlled water flush of 2.0 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥1 L
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.